Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-chlorophényl)pipérazine, TRC
Code produit 30359868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3506855G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Formule moléculaire C10 H13 Cl N2 . Cl H
Quantité 5 g
Synonyme ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
Formule InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(2-clorofenil)piperazina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 233.14
Poids de la formule 232.0534