Learn More
1-(2-Chlorophényl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 39512-50-0 |
| Formule moléculaire | C10H13ClN2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, 1-(2-Chlorophenyl)piperazine, 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, N-(2-Chlorophenyl)piperazine, N-(o-Chlorophenyl)piperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | 1-(2-chlorophényl)pipérizine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.68 |
| Poids de la formule | 196.0767 |