Learn More
1-(2-Chloropyridine-4-yl)éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Specifications
Nom chimique ou matériau | 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 155.58 |
Pourcentage de pureté | 97% |