Learn More
1,2-Cycloheptanedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Cycloheptanedione |
| CAS | 3008-39-7 |
| Formule moléculaire | C7H10O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCC1=O |
| Nom IUPAC | cycloheptane-1,2-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.15 |
| Poids de la formule | 126.0681 |