Learn More
1,2-Cyclohexane-d10-diamine (mélange cis/trans), CDN
Code produit 30314377
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
Conditionnement:
0.10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314377 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30314377 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND76290.1G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane-1,2-diamine-D10
CAS 2120097-66-5
Formule moléculaire C6 D10 H4 N2
Quantité 0.1 g
Synonyme 1,2-Cyclohexane-d10-diamine, 1,2-Diaminocyclohexane-d10, Cyclohexane-1,2-diamine-D10
Formule InChI InChI=1 S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6 H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])(N)C1([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dédécadeutériocyclohépatite-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 124.2504
Poids de la formule 124.1785 g/mol
Pourcentage de pureté 92 atom % D, min 98% Chemical Purity