Learn More
Acide 1,2-cyclohexanedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1687-30-5 |
| Formule moléculaire | C8 H12 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, hexahydro-, Hexahydrophthalic acid, NSC 239117 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCCC1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide cyclohexane-1,2-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.179 |
| Poids de la formule | 172.074 |