Learn More
1,2-anhydride cyclohexanedicarboxylique, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304386 500 g 500g
11394376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20001.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.71€
    42.65€ / 500g
    Économisez 9.06€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-42-7
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00064863,MFCD00674195
Clé InChI MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
CID PubChem 85689
ChEBI CHEBI:103210
Nom IUPAC 3A,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Note relative au nom Cis + Trans
Point de fusion 32°C to 34°C
Point d’ébullition 158°C (17 mmHg)
Point d’éclair 275°C (527°F)
Quantité 500 g
Beilstein 83213
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrohexaphthalic anhydride