Learn More
1,2-anhydride cyclohexanedicarboxylique, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394376 100 g 100g
11304386 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20001.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-42-7
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00064863,MFCD00674195
Clé InChI MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
CID PubChem 85689
ChEBI CHEBI:103210
Nom IUPAC 3A,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Note relative au nom Cis + Trans
Point de fusion 32°C to 34°C
Point d’ébullition 158°C (17 mmHg)
Point d’éclair 275°C (527°F)
Quantité 100 g
Beilstein 83213
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%