Learn More
1,2-cyclohexanedione dioxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429240 100 g 100g
11409240 5 g 5g
11419240 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16788.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 492-99-9 | C6H10N2O2 | 142.16 g/mol
1,2-Cyclohexanedione dioxime acts as a chelating ligand forming complexes with many transition metal ions like Co, Fe and Ni. It is used in photometric detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La dioxime de 1,2-cyclohexanedione agit comme un ligand chélatant formant des complexes avec de nombreux ions métalliques de transition comme le Co, le Fe et le Ni. Elle est utilisée dans la détection photométrique des ions métalliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-99-9
Formule moléculaire C6H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Numéro MDL MFCD00001663
Clé InChI CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
CID PubChem 10300
Nom IUPAC N-(2-nitrosocyclohexène-1-yl) hydroxylamine
SMILES O\N=C1/CCCC/C/1=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Cyclohexanedione dioxime
Point de fusion 181°C to 188°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 1909047
Merck Index 14,6560
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 97%