Learn More
1-(2-Cyclopropyléthyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione |
| CAS | 477933-12-3 |
| Formule moléculaire | C13H12FNO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12FNO3/c14-9-3-4-11-10(7-9)12(16)18-13(17)15(11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc2N(CCC3CC3)C(=O)OC(=O)c2c1 |
| Nom IUPAC | 1-(2-cyclopropyléthyl)-6-fluoro-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.24 |
| Poids de la formule | 249.0801 |