Learn More
1,2-Iodure de réticuline déshydralée, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dehydro Reticuline Iodide |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21NO4.HI/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11H,6-8H2,1-3H3,(H-,21,22);1H |
| Poids de la formule | 455.0594 |