Learn More
Acide 1,2-di(2-aminoéthoxy)éthane-N,N,N,N-tétraacétique, 98+ %, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
25g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 67-42-5 |
| Point de fusion | 240°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C14H24N2O10 |
| Numéro MDL | 4291 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 380.34g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |