Learn More
1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31003178
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31003178 5 g
30990273 10 g
30998777 250 mg
30996052 100 g
30989571 1 g
30993304 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31003178 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD125635g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione
CAS 492-94-4
Formule moléculaire C10H6O4
Numéro MDL MFCD00003241
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1=CC=CO1)C(C2=CC=CO2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Pourcentage de pureté 97%