Learn More
1,2-Di(p-tolyl)éthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312766 1 g 1g
11322766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08876.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 538-39-6 | C16H18 | 210.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-39-6
Formule moléculaire C16H18
Poids moléculaire (g/mol) 210.32
Numéro MDL MFCD00026025
Clé InChI XCCQFUHBIRHLQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-di p-tolyl ethane, 4,4'-dimethylbibenzyl, 1,2-di-p-tolylethane, unii-ua2zyh96ih, bibenzyl, 4,4'-dimethyl, 1-methyl-4-2-4-methylphenyl ethyl benzene, ua2zyh96ih, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 4-methyl
CID PubChem 10854
Nom IUPAC 1-méthyl-4-[2-(4-méthylphényl)éthyl]benzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Di(p-tolyl)ethane
Point de fusion 80°C to 82°C
Point d’ébullition 296°C to 298°C (730 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1909630
Merck Index 14,3380
Poids de la formule 210.32
Pourcentage de pureté 98%