Learn More
1,2-Diacetylhydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Diacetylhydrazine |
| CAS | 3148-73-0 |
| Formule moléculaire | C4H8N2O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8) |
| SMILES | CC(=O)NNC(=O)C |
| Nom IUPAC | N'-acetylacetohydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.12 |
| Poids de la formule | 116.0586 |