Learn More
1,2-Diamino-4,5-éthylènedioxybenzène, dichlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Diamino-4,5-ethylenedioxybenzene, Dihydrochloride |
| CAS | 73448-02-9 |
| Formule moléculaire | C8 H10 N2 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1,4-Benzodioxin-6,7-diamine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:2), 1,4-Benzodioxin-6,7-diamine, 2,3-dihydro-, dihydrochloride (9CI), 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6,7-diamine dihydrochloride, 1,2-Diamino-4,5-ethylenedioxybenzene dihydrochloride, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6,7-diamine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4H,1-2,9-10H2 |
| SMILES | Nc1cc2OCCOc2cc1N |
| Nom IUPAC | 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6,7-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
| Poids de la formule | 166.0742 |