Learn More
1,2-Diaminocyclohexane, 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10774461 1 kg Flacon en verre -
10478690 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158100010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-83-7
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00001491
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
CID PubChem 4610
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Diaminocyclohexane
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2.0°C to 15.0°C
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4920
Quantité 1 kg
Beilstein 13, 1
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Viscosité 7.2 mPa.s (21°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique
Forme physique Liquide