Learn More
1,2-diaminocyclohexane, mélange d’isomères, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480518 250 g 250g
11470518 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24657.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
1,2-Diaminocyclohexane was used in the synthesis of chiral ruthenium(IV)-oxo complexes & bicyclic pyrazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diaminocyclohexane a été utilisé dans la synthèse de dérivés bicycliques& de pyrazine des complexes chiraux du ruthénium(IV)-oxo.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants, l’air, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-83-7
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00001491
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
CID PubChem 4610
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diaminocyclohexane
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.94
pH 12
Point d’ébullition 191°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.487
Quantité 250 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 506142
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine