Learn More
1,2-diaminoéthane, anhydre, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10634722 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10634722 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634722 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/0370/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 107-15-3
Point de fusion 11°C
Couleur Incolore
pH 12.2
Point d’ébullition 117°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C2H8N2
Numéro MDL 8204
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 60.1g/mol
Forme physique Liquide