Learn More
1,2-Dibenzoylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391337 250 mg 250mg
11381337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01592.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1159-86-0 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1159-86-0
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Numéro MDL MFCD00003078
Clé InChI OJLABXSUFRIXFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibenzoylbenzene, 1,2-phenylenebis phenylmethanone, 2-benzoylbenzophenone, 2-benzoylphenyl phenyl methanone, methanone, 1,2-phenylenebis phenyl, ortho-dibenzoylbenzene, o-dibenzoylbenzene, methanone,1,1'-1,2-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 2-phenylcarbonyl phenyl ketone
CID PubChem 70875
Nom IUPAC (2-benzoylphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibenzoylbenzene
Point de fusion 145°C to 148°C
Quantité 250 mg
Beilstein 789077
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 97%