Learn More
1,2-dibenzoyléthylène, principalement trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353286 5 g -
11343286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12643.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 959-28-4 | C16H12O2 | 236.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959-28-4
Formule moléculaire C16H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD00003083
Clé InChI WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Synonyme trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
CID PubChem 735960
Nom IUPAC (E)-1,4-diphénylbut-2-ène-1,4-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibenzoylethylene
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 103°C to 108°C
Quantité 5 g
Beilstein 743958
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 96%