Learn More
1,2-dibromo-1,2-diphényléthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245050 5 g Flacon en verre 5g
10055733 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147950050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5789-30-0
Formule moléculaire C14H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 340.05
Numéro MDL MFCD00000137
Clé InChI GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z
CID PubChem 93010
Nom IUPAC (1,2 dibromo-2-phényléthyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 235°C to 241°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5
Quantité 5 g
Beilstein 05, 602
Poids de la formule 340.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.