Learn More
1,2-dibromo-2-méthylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10156790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10156790 5 g Flacon en verre 5g
10647181 25 g Flacon en verre 25g
10240303 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10156790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406490050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 594-34-3 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-34-3
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00000126
Clé InChI SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane
CID PubChem 222657
Nom IUPAC 1,2-dibromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dibromo-2-methylpropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.7900g/mL
Point d’ébullition 150.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CBrCH2Br
Indice de réfraction 1.5083 to 1.5103
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 215.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.