Learn More
1,2-dibromo-3,4,5,6-tetraméthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436387 1 g 1g
15446387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33558.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36321-73-0 | C10H12Br2 | 292.014 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36321-73-0
Formule moléculaire C10H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 292.014
Numéro MDL MFCD00154987
Clé InChI VEZJOZSIGSNYEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene,1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, pubchem21478, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, 1,2-bis bromanyl-3,4,5,6-tetramethyl-benzene
CID PubChem 2752606
Nom IUPAC 1,2-dibromo-3,4,5,6-tétraméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)Br)Br)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Quantité 1 g
Poids de la formule 292.01
Pourcentage de pureté 98%