Learn More
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoétyl)cyclohexane, TRC
Code produit 30137905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137905 10 g 10g
30137393 1 g 1g
30004601 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42533010G
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3322-93-8
Formule moléculaire C8 H12 Br4
Poids moléculaire (g/mol) 427.8
Synonyme 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, 1-(1,2-Dibromoethyl)-3,4-dibromocyclohexane, 4-(1,2-Dibromoethyl)-1,2-dibromocyclohexane, Citex BCL 462, Saytex BCL 462
Nom IUPAC 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoétyl)cyclohexane
SMILES BrCC(Br)C1CCC(Br)C(Br)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2
Poids de la formule 423.7673