Learn More
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472547
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472547 5 g 5g
11482547 25 g 25g
11492547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14804.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64695-78-9 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64695-78-9
Formule moléculaire C6H2Br2F2
Poids moléculaire (g/mol) 271.887
Numéro MDL MFCD00009890
Clé InChI JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-benzene, 1,2-difluoro-4,5-dibromobenzene, zlchem 536, pubchem3440, acmc-1biw8, 1,2-dibromo-4,5-difluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-;1,2-dibromo-4,5-difl
CID PubChem 94949
Nom IUPAC 1,2-dibromo-4,5-difluorobenzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)Br)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Point de fusion 31°C to 35°C
Quantité 5 g
Beilstein 1941132
Poids de la formule 271.89
Pourcentage de pureté 98%