Learn More
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30947336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947336 100 g
30945619 25 g
30942748 10 g
30929372 1 g
30945388 5 g
30943188 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30947336 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11099100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
CAS 24932-48-7
Formule moléculaire C8H8Br2
Numéro MDL MFCD00082743
Quantité 100 g
SMILES CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Pourcentage de pureté 98%