Learn More
1,2-Dibromo-4,5-diméthylbenzène, TRC
Code produit 30383701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383701 1 g -
30380762 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383701 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4252801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24932-48-7
Formule moléculaire C8 H8 Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Synonyme 4,5-Dibromo-1,2-xylene, 4,5-Dibromo-o-xylene
Nom IUPAC 1,2-dibromo-4,5-diméthyl-benzène
SMILES Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 261.8993