Learn More
1,2-dibromo-5-chloro-3-fluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444107 5 g 5g
11454107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19536.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 208186-78-1
Formule moléculaire C6H2Br2ClF
Poids moléculaire (g/mol) 288.34
Numéro MDL MFCD00143441
Clé InChI XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
CID PubChem 2724907
Nom IUPAC 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluorobenzène
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Point de fusion 37°C to 39°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 288.35
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.