Learn More
1,2-dibromo-5-chloro-3-fluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454107 25 g 25g
11444107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19536.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 208186-78-1
Formule moléculaire C6H2Br2ClF
Poids moléculaire (g/mol) 288.34
Numéro MDL MFCD00143441
Clé InChI XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
CID PubChem 2724907
Nom IUPAC 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluorobenzène
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Point de fusion 37°C to 39°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 288.35
Pourcentage de pureté 98%