Learn More
1,2-dibromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10489232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10489232 25 mL Flacon en verre 25mL
15780859 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10489232 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348930250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-53-9
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000057
Clé InChI WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
CID PubChem 11414
ChEBI CHEBI:37152
Nom IUPAC 1,2-dibromobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dibromobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4.0°C to 6.0°C
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 1.9560g/mL
Point d’ébullition 224.0°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4Br2
Indice de réfraction 1.6100 to 1.6120
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 210
Gravité spécifique 1.956
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,acetone,ether,benzene,ca,rbon tetrachloride,n-heptane
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.