Learn More
1,2-dibromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457826 50 g 50g
11444240 25 g 25g
11454240 100 g 100g
11467826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11457826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14765.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
1,2-Dibromobenzene is used as a precursor in the preparation of 3-(2-bromophenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one using copper as a reagent. It is involved in the preparation of isoindoloquinazolinones by the carbonylation reaction with 2-aminobenzyl amine using palladium as the catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dibromobenzène est utilisé comme précurseur dans la préparation du 3-(2-bromophénylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one utilisant le cuivre comme réactif. Il est impliqué dans la préparation des isoindoloquinazolinones par la réaction de carbonylation avec le 2-aminobenzylamine utilisant le palladium comme catalyseur.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone, le chloroforme, l’acide acétique, le benzène, l’éther de pétrole et le tétrachlorométhane. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-53-9
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.906
Numéro MDL MFCD00000057
Clé InChI WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
CID PubChem 11414
ChEBI CHEBI:37152
Nom IUPAC 1,2-dibromobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromobenzene
Point de fusion 4°C to 6°C
Densité 1.985
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Odeur Strong
Indice de réfraction 1.611
Quantité 50 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 970241
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dibromobenzene
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consigli di prudenza
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromobenzene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.