Learn More
1,2-Dibromobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dibromobenzene |
| CAS | 583-53-9 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | 1,2-dibrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.9 |
| Poids de la formule | 233.868 |