Learn More
1,2-Dibromobenzène, TRC
Code produit 30385053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385053 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42429050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Formule moléculaire C6 H4 Br2
Quantité 50 g
Synonyme Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1Br
Nom IUPAC 1,2-dibrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 235.9
Poids de la formule 233.868