Learn More
1,2-dibromoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10346270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346270 1 L Flacon en verre 1L
10695142 25 mL Flacon en verre 25mL
10244520 500 mL Flacon en verre 500mL
11974481 2.5 L Bouteille en verre 2.50L
15199153 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10346270 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 112790010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-93-4
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Clé InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
CID PubChem 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthane
SMILES C(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromoethane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 2.1730g/mL
Point d’ébullition 131.0°C to 132.0°C
Point d’éclair >104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5375 to 1.5395
Quantité 1 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Gravité spécifique 2.173
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 187.86
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide