Learn More
1,2-dibromoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695142 25 mL Flacon en verre 25mL
10244520 500 mL Flacon en verre 500mL
10346270 1 L Flacon en verre 1L
11974481 2.5 L Bouteille en verre 2.50L
15199153 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10695142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112790250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-93-4
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Clé InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
CID PubChem 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthane
SMILES C(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromoethane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 2.1730g/mL
Point d’ébullition 131.0°C to 132.0°C
Point d’éclair >104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5375 to 1.5395
Quantité 25 mL
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Gravité spécifique 2.173
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 187.86
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromoethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.