Learn More
(1,2-dibromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10267220 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10267220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 299305000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 2-Dibromoethyl)benzene
Note relative au nom 97%
CAS 93-52-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 68.0°C to 73.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.74g/mL
Point d’ébullition 139.0°C to 141.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C8H8Br2
Numéro MDL MFCD00000138
Quantité 500 g
Beilstein 05, 356
Synonyme 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
Clé InChI SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 263.95
CID PubChem 7145
Poids de la formule 263.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline