Learn More
1,2-dibromohexafluoropropane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449260 25 g 25g
11355059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17103.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 661-95-0 | C3Br2F6 | 309.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 661-95-0
Formule moléculaire C3Br2F6
Poids moléculaire (g/mol) 309.83
Numéro MDL MFCD00013568
Clé InChI KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2-dibromohexafluoropropane, propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro
CID PubChem 69579
Nom IUPAC 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
SMILES FC(F)(F)C(F)(Br)C(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromohexafluoropropane
Densité 2.169
Point d’ébullition 71°C to 72°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 309.84
Pourcentage de pureté 95%