Learn More
1,2-dibromotétrachloroéthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409776
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409776 25 g 25g
11419776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20276.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 630-25-1 | C2Br2Cl4 | 325.63 g/mol
1,2-dibromotetrachloroethane is used as a fire-proofing agent. It is actively involved in the conversion of sulfones to alkenes by Ramberg-Backlund rearrangement. It is an effective replacement for ozone depleting solvents like dibromodifluoromethane and tetrabromodifluoroethane. It is also utilized as a brominating reagent. In analytical chemistry, it is used in quantitative determination of perhalogenated compounds by high-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dibromotetrachloroéthane est utilisé comme agent anti-incendie. Il participe activement à la conversion des sulfones en alcènes par réaction de Ramberg-Backlund. Il s’agit d’un substitut efficace pour les solvants destructeurs d’ozone tels que le dibromodifluorométhane et le tétrabromodifluoroéthane. Il est également utilisé comme réactif de bromination. En chimie analytique, il est utilisé dans la détermination quantitative des composés perhalogénés par chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-25-1
Formule moléculaire C2Br2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 325.63
Numéro MDL MFCD00000780
Clé InChI WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
CID PubChem 69426
Nom IUPAC 1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrachloroéthane
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromotetrachloroethane
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Densité 2.71
Quantité 25 g
Beilstein 1699471
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 325.65
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromotetrachloroethane