Learn More
1,2-dibromotétrachloroéthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10327430 100 g Flacon en verre 100g
10637322 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10327430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 630-25-1 | C2Br2Cl4 | 325.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-25-1
Formule moléculaire C2Br2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 325.63
Numéro MDL MFCD00000780
Clé InChI WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
CID PubChem 69426
Nom IUPAC 1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrachloroéthane
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dibromotetrachloroethane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220.0°C to 222.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 2.7100g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCCl2CCl2Br
Quantité 100 g
Beilstein 01, 93
Fieser 01,209
Gravité spécifique 2.71
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 325.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.