Learn More
1,2-Dibromotétrachloroéthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dibromotetrachloroethane |
| CAS | 630-25-1 |
| Formule moléculaire | C2Br2Cl4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE, sym-Dibromotetrachloroethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8 |
| SMILES | ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br |
| Nom IUPAC | 1,2-dibro-1,1,2,2-tétrachloroéthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 325.64 |
| Poids de la formule | 321.7121 |