Learn More
1,2-Dichloro-2-methylpropane, TRC
Code produit 30011300
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011300 500 mg 500mg
30008219 100 mg 100mg
30005731 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011300 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD437290500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-37-6
Formule moléculaire C4H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 127.01
Synonyme 1,2-Dichloroisobutane
SMILES CC(C)(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloro-2-methylpropane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8Cl2/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 126.0003