Learn More
1,2-Dichloro-3-iodobenzène, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11424763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424763 250 g 250g
11404763 10 g -
11414763 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11647.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2401-21-0
Formule moléculaire C6H3Cl2I
Poids moléculaire (g/mol) 272.894
Numéro MDL MFCD00001034
Clé InChI VGJKBWPZBVBXGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloroiodobenzene, 2,3-dichloro-1-iodobenzene, 2,3-dichloro iodobenzene, dichloroiodobenzene, benzene, dichloroiodo, benzene, 1,2-dichloro-3-iodo, 1,2-dichloro-3-iodo-benzene, pubchem3690, 2,3-dichloro-iodobenzene, acmc-209g7t
CID PubChem 75459
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)I)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’ébullition 121°C to 123°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 g
Beilstein 2247168
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 272.9
Pourcentage de pureté ≥98%