Learn More
1,2-dichloro-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dichloro-4-iodobenzene |
| Point de fusion | 29°C to 31°C |
| Point d’ébullition | 116°C to 118°C (12 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.648 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2245136 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 272.9 |
| Pourcentage de pureté | 98% |