Learn More
1,2-Dichloro-4-iodobenzène, Thermo Scientific™
Code produit 10779383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10779383 10 g 10g
10204624 25 g 25g
10456774 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10779383 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB06155EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 20555-91-3
Formule moléculaire C6H3Cl2I
Poids moléculaire (g/mol) 272.894
Clé InChI NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
CID PubChem 88591
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire IC6H3Cl2
Quantité 10 g
Poids de la formule 272.9
Pourcentage de pureté 97%