Learn More
1,2-dichloro-4-nitrobenzène, 99 %
Code produit 11443324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443324 250 g 250g
11433324 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10620.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-54-7
Formule moléculaire C6H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 192.00
Numéro MDL MFCD00007207
Clé InChI NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
CID PubChem 7443
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair 123°C (253°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1818163
Poids de la formule 192
Pourcentage de pureté 99%