Learn More
1,2-Dichloro-4-Nitrobenzène, TRC
Code produit 30378433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378433 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4355351G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloronitrobenzene
CAS 99-54-7
Formule moléculaire C6 H3 Cl2 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloronitrobenzene, DCNB, NSC 6295, NSC 99806
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 192
Poids de la formule 190.9541