Learn More
1,2-dichlorobenzène, 98+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10063443 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10412895 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10063443 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396960010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 147
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichlorobenzene
Note relative au nom Extra Dry
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 179.0°C to 180.0°C
Point d’éclair 67°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H4Cl2
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 3065
Gravité spécifique 1.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Dichlorobenzene