Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657893 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657893 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10551471 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657893 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222050025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    266.00€ / 2.5L
    Économisez 8.00€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 147
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichlorobenzene
Alcalinité 0.0005 meq/g max.
Note relative au nom 99+%
Acidité 0.0003 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), 0.01 at 380nm, 0.05 at 336nm, 0.3 at 300nm, 1 at 296nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -15.0°C
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 179.0°C to 180.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4Cl2
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520
Quantité 2.5 L
Beilstein 05, 201
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15, 3065
Gravité spécifique 1.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide