Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401578 2500 g 2500g
11491568 500 g 500g
11411578 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13881.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 1,2-dichlorobenzène est largement utilisé comme précurseur pour préparer le 1,2-dichloro-4-nitrobenzène, qui est un intermédiaire dans la synthèse des produits agrochimiques. Il agit comme un solvant pour les fullerènes. Il est également utilisé pour adoucir et éliminer la contamination basée sur le carbone sur les surfaces métalliques. Il est également utilisé comme agent de conservation des aliments, comme additif pour l’huile moteur, comme lubrifiant et comme peinture.
Solubilité
Miscible à l’eau et à la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene
Point de fusion -18°C
Densité 1.306
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.551
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents.
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Dichlorobenzene